Learn More
Invitrogen™ Wash Solution II, RNA Purification
TransPrep Chemistry Ersatzlösung
Marke: Invitrogen™ 4305890
Beschreibung
Applied Biosystems Ersatzlösung für die Verwendung mit TransPrep Chemistry für die Isolierung auf der ABI PRISM™ 6100 Nukleinsäure-PrepStation.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Blut
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. 1.000 ml im Lieferumfang enthalten. |
|
Waschpuffer | |
1000 mL | |
Raumtemperatur |