Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke:  Hamilton™ 7750-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11502455
  • 189.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • Für Kel-F-Naben
  • Kundenspezifische Länge
  • Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
25 G
0.52 mm
6/Packung
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Stainless Steel
0.26 mm
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel
2, 3 oder 4
Normkonus
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl > Gauge: 25; Art der Nadelspitze: 2, 3 oder 4