Learn More
TaqMan™ TaqMan™ microRNA Kit zur reversen Transkription
Enthält alle erforderlichen Bestandteile für 200 Reaktionen mit optimaler Leistung in TaqMan™ microRNA-Assays.
Marke: TaqMan™ 4366596
Beschreibung
Hochgradig spezifisches Kit, das nur reife miRNA und keine Vorläufer quantifiziert. Empfindliches Kit für einen sparsamen Einsatz von begrenzten Proben, das nur 1 bis 10 Nanogramm an Gesamt-RNA benötigt. Es ist ein schneller, einfacher und skalierbarer quantitativer RT-PCR-Assay in zwei Schritten, der in weniger als drei Stunden qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert.
Komponenten dieses Kits werden mit dem RT-Primer verwendet, der mit dem TaqMan™ microRNA-Assay geliefert wird, um miRNA in cDNA umzuwandeln.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Enthält 10X RT-Puffer, dNTP-Mix mit dTTp (100 M gesamt), RNase-Inhibitor (20 U/μl) und MultiScribe™ RT-Enzym (50 U/μl) für 200 Reaktionen. Bei -15 bis -25 °C lagern. | |
Hoch | |
Schnell | |
42 °C | |
Kit für die reverse MicroRNA-Transkription | |
MultiScribe™ | |
200 Reaktionen | |
10X | |
cDNA | |
Separate Komponenten | |
200 bp oder weniger |
Primer-Sonde | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
200 reactions | |
Trockeneis | |
miRNA-Analyse | |
10 X | |
200 Reaktionen | |
RNA |