Learn More
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit w/ROX
One-Step qRT-PCR-Kits mit ROX vereinen die derzeit leistungsfähigsten Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase für eine präzise und genaue Analyse der Genexpression.
Marke: SuperScript™, Platinum™ 11745500
Includes: SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix, 2X Reaktionsgemisch mit ROX und 1 ml Magnesiumsulfat (50 mM). Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil.
Beschreibung
Einstufige qRT-PCR-Kits mit ROX kombinieren die leistungsfähigsten Reverse-Transkriptase- und DNA-Polymerase-Technologien für präzise und genaue Analysen der Genexpression in einem praktischen Ein-Schritt-Format mit hohem Durchsatz.Einstufige qRT-PCR-Kits mit ROX enthalten SuperScript™ III Reverse Transkriptase, die eine höhere Ausbeute an cDNA in voller Länge erzielt und dadurch eine breitere Gendarstellung ermöglicht. Platinum™ Taq DNA-Polymerase wird schneller und vollständiger aktiviert als andere Heißstart-Enzyme und sorgt dadurch für eine empfindlichere Amplifikation. ROX-Referenzfarbstoff, vorgemischt in optimaler Konzentration für ABI-Instrumente
Zwei Kit-Konfigurationen ermöglichen die Auswahl der Nachweismethoden:- Superscript™ III Platinum™ SYBR™ Green einstufiges qRT-PCR-Kit bietet ein hocheffizientes, kostengünstiges qRT-PCR-System mit SYBR Green I-Detektion
- Superscript™ III Platinum™ einstufiges qRT-PCR-Kit bietet einen empfindlichen, spezifischen Nachweis für die Verwendung mit LUX™ fluorogenen Primern oder dual-markierten Sonden (z. B. TaqMan™)
Bestellinformation
Trockeneis
Spezifikation
• 500 μl SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix • 12,5 ml 2X-Reaktionsgemisch mit ROX • 2× 1 ml Magnesiumsulfat (50 mmol) Lagerung der Komponenten im Dunkeln bei -20 °C. |
|
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
Platinum™, SuperScript™ | |
500 reactions | |
500 Reaktionen | |
500 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System | |
Einstufiges qRT-PCR-Kit | |
Trockeneis | |
Genexpression, Pathogennachweis, Virusnachweis | |
RNA |