Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Platinum™ einstufiges qRT-PCR-Kit
Kombiniert die derzeit leistungsstärksten Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse in einem praktischen einstufigen Verfahren zu ermöglichen.
Marke: Invitrogen™ 11732088
Includes: 100 μl Superscript III/PlatinumTaq Gemisch; 2 x 1.25 ml 2X-Reaktionsgemisch; 1 ml Magnesiumsulfat (50 mm); 100 μl ROX-Referenzfarbstoff (25 μm)
Beschreibung
Das SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit bietet eine empfindliche, spezifische Detektion mit fluorogenischen Primern und Sonden, während das SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit die Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit der SYBR™ Green I-Detektion bietet.
- Die bewährte Formel des SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR-Kits liefert einen zuverlässigen, genauen Zielnachweis, wenn es am meisten darauf ankommt
- Das praktische einstufige Format und die konsistente Leistung machen es ideal für eine Reihe von Genexpressions-Anwendungen, einschließlich der Überwachung von Infektionskrankheiten
- Das Kit wurde von mehreren globalen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen validiert und ist seit langem die erste Wahl der US -Gesundheitsministeriums zur Überwachung von Infektionskrankheiten
- SuperScript III RT zur cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen für mehr Erfolg bei schwierigen RNA-Sekundärstrukturen
- Platinum Taq DNA-Polymerase mit Hot-Start-Technologie für mehr Spezifität
- Fluorogene LUX-Primer oder dual markierte fluorgene Sonden für einen effektiven Nachweis
- Geprüfte Leistung auf mehreren Echtzeit-Instrumentenplattformen, einschließlich rotorbasierten Systemen
- Mehrere Konfigurationen des SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR-Kits erhältlich
- Lagerung der Komponenten bei -20 °C. ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• 500 μl SuperScript™ III/Platinum™ Taq-Mix • 12,5 ml 2X-Reaktionsgemisch • 2 × 1 ml Magnesiumsulfat (50 mM) • 500 μl ROX-Referenzfarbstoff (25 μm) Lagerung der Komponenten bei -20 °C. ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden. |
|
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
Platinum™, SuperScript™ | |
500 reactions | |
500 Reaktionen | |
500 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
Einstufiges qRT-PCR-Kit | |
Trockeneis | |
Genexpression, Pathogennachweis, Virusnachweis | |
RNA |