Learn More
Melford Hematoxylin
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford H12000-100.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018324
  • 539.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 517-28-2
  • Molecular Formula: C16H14O6 3H2O
  • Molecular Weight: 356.3
Spezifikation
Spezifikation
517-28-2
C16H14O6-3H2O
100 g
Name des Produkts
Melford Hematoxylin > 100 g