Learn More
Citrinin, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11422072
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Citrinin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422072 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 11422072
Marke: MP Biomedicals 0215070010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 518-75-2
Summenformel C13H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 250.25
InChI-Schlüssel CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
Synonym 3R,4S-4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carbonsäure, 3H-2-Benzopyran-7-carbonsäure, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3R-trans-4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carbonsäure, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carbonsäure, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
PubChem CID 54680783
IUPAC-Name (3R,4S)-6-Hydroxy-3,4,5-Trimethyl-8-Oxo-3,4-Dihydroisochromen-7-Carbonsäure
SMILES CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citrinin
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Formelmasse 250.3
Physikalische Form Kristallpulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Citrinin, MP Biomedicals™ >