Learn More
Thermo Scientific™ EED226, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468141000
528.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
EED226 | |
N-(2-Furanylmethyl)-8-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-Triazolo[4,3-c]Pyrimidon-5-amin | |
C17 H15 N5 O3 S | |
Fest | |
95% |
2083627-02-3 | |
100 mg | |
369,40 | |
Reagenz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344414 | Analysenzertifikat | 09/10/2020 |