Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail
Dieser Cocktail von Phosphatase-Inhibitoren stabilisiert die Serin-, Threonin- und Tyrosin-Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben.
Marke: Thermo Scientific™ 78427
1195.10 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Konservieren Sie die Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben mit dem Thermo Scientific™ Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail.
- Der Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail schützt Phospho-Proteine während der Zelllyse vor Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTPs)
- Das Produkt enthält eine Mischung von vier Inhibitoren mit breiter Spezifität, darunter Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat und Beta-Glycerophosphat
- Der Inhibitor-Mix wird im praktischen 100x-Format geliefert, ist bei 4 °C stabil und für alle Zell- und Gewebeextrakte geeignet.
- Der Cocktail schützt die Protein-Phosphorylation bei Immunpräzipitations- und Kinase-Assays
- Phosphorylierung und Dephosphorylierung stellen einen molekularen Ein-/Aus-Schalter dar, der zahlreiche biologische Stoffwechselvorgänge in der Zelle regelt, darunter die Signaltransduktion, Zellteilung und Apoptose
- Um die Aktivierungszustände der Phosphorylierung effektiv zu untersuchen, müssen die Phosphatasen inaktiviert werden, sodass ihre unkontrollierte Aktivität bei der Zelllyse verhindert wird
Weitere Merkmale
- Frei von Protease-Hemmern – Verwenden Sie Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail zum Schutz sowohl gegen Proteasen als auch gegen Phosphatasen (78420)
- Dialysierbar – bevor Sie Verfahren durchführen, die nachweislich unvereinbar mit Komponenten des Cocktails sind, können Sie die Probe entweder dialysieren oder entsalzen, um Inhibitoren aus Zellextrakten effektiv zu entfernen
- Lieferung als 100x Konzentrat – wirksam bei einer Endkonzentration von 1X; allerdings erfordern Proben mit besonders hohen Konzentrationen an Phosphatase-Aktivität möglicherweise eine Endkonzentration von 2x bis 3x
- Kompatibilität – kompatibel mit den meisten Detergenz-basierten Zelllyse-Reagenzien, einschließlich aller Thermo Scientific Pierce Zelllyse-Lösungen
- All-in-one-Format – hemmt sowohl Serin/Threonin- als auch Protein-Tyrosin-Phosphatasen
- Kompatibel mit gängigen Proteinassays – geeignet für Standard-Proteinassays, einschließlich BCA- und Coomassie (Bradford)-Assays
- Praktische Lagerung – Lagerung im Kühlschrank (2 bis 8 °C) spart wertvollen Platz im Tiefkühlgerät und ermöglicht die sofortige Verwendung
Spezifikation
Phosphatasehemmercocktail | |
Flüssig | |
Phosphatase-Inhibitor | |
10 ml |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
Halt™ | |
Phosphatase-Inhibitor |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Ofertas especiales
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
56Stunden
7Minuten
21Sekunden
49Neues Angebot Jetzt sparen
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.