Learn More
Dimethylformamid, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10284140
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylformamid, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10284140 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10284140
Marke: Fisher Chemical D/3841/17
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dimethylformamid, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -61 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 153°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Formelmasse 73.09g/mol
Dampfdruck 4.9mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2537797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerD/3841/25,D/3841/24,D/3841/27,D/3841/15,D/3841/21,D/3841/PC15,D/3841/PB17,D/3841/17,D/3841/15X,D/3841/08
Chargennummer2539762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerD/3841/25,D/3841/24,D/3841/27,D/3841/15,D/3841/21,D/3841/PC15,D/3841/PB17,D/3841/17,D/3841/15X,D/3841/08
Chargennummer2537796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerD/3841/25,D/3841/24,D/3841/27,D/3841/15,D/3841/21,D/3841/PC15,D/3841/PB17,D/3841/17,D/3841/15X,D/3841/08
Chargennummer2532116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerD/3841/25,D/3841/24,D/3841/27,D/3841/15,D/3841/21,D/3841/PC15,D/3841/PB17,D/3841/17,D/3841/15X,D/3841/08
Chargennummer2530559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerD/3841/25,D/3841/24,D/3841/27,D/3841/15,D/3841/21,D/3841/PC15,D/3841/PB17,D/3841/17,D/3841/15X,D/3841/08
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylformamid, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical >