Learn More
Heidolph Instruments Ersatzaufsatz
Zur Verwendung mit dem Multi Reax
Marke:  Heidolph Instruments 549-01600-00
80.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10724873
  • 97.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Befestigung für 26 Gefäße mit Durchmessern von 10 bis 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26 Gefäße mit 10 bis 16 mm Durchmesser
Ersatzaufsatz
Multi-Reax
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Heidolph Instruments Ersatzaufsatz > Ersatzaufsatz für 26 Gefäße