Learn More
KD Scientific Glass Syringe
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
Marke: KD Scientific 780878
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das neue Sortiment an Glasspritzen bietet eine Glasspritze für die meisten Anwendungen
- Es werden über 10 Spritzen von 1,0 mL bis 200 mL angeboten
- Alle Spritzen sind aus hitzebeständigem Borosilikatglas hergestellt
- Das Material und die Konstruktion sind resistent gegen Stöße und plötzliche Temperaturschwankungen
- Sie werden alle geglüht und getestet, bis sie frei von inneren Spannungen sind, um wiederholtem Waschen standzuhalten
Spezifikation
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Reusable | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Yes |
No Needle Included | |
Syringe | |
100 mL | |
Luer Lock | |
Non-sterile |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
KD Scientific Glass Syringe > 100 mL, Luer Lock
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction