Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke: Metro™ 2448NS
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Polierter Edelstahl Typ 304
- Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
Wire Shelf | |
24 Zoll | |
24 x 48 cm (61 x 121,9 Zoll) | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
121,9 cm | |
61 cm |
Edelstahl | |
610 mm | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
48 in. | |
24 in. |