Learn More
Acetylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10640754
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10640754
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10640754
Marke: Thermo Scientific Acros 158180500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Acetylsalicylsäure, Aspirin (CAS-Nr. 50-78-2) ist eine nicht steroidale entzündungshemmende Substanz, die weitläufig als Analgetikum und Antipyretikum angewendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Acetylsalicylsäure ist eine häufig angewendete nicht steroidale entzündungshemmende Substanz (NSAID)
• Acetylsalicylsäure wirkt durch Hemmung von Cyclooxygenasen, Reduzierung der Produktion von Prostaglandin und Freisetzung von Pyrogenen
Anwendungen
• Acetylsalicylsäure ist nützlich für Untersuchungen zu Fieber, postoperativen Schmerzen, Blutgerinnseln und Entzündungen
• Acetylsalicylsäure kann auch in Untersuchungen zur Krebsvorbeugung verwendet werden
• Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Literaturnachweise
Levine, G.N.; Bates, E.R.; Bittl, J.A.; Brindis, R.G.; Fihn, S.D.; Fleisher, L.A.; Granger, C.B.; Lange, R.A.; Mack, M.J.; Mauri, L.; Mehran, R.; Mukherjee, D.; Newby, L.K.; O'Gara, P.T.; Sabatine, M.S.; Smith, P.K.; Smith, S.C.Jr. 2016, ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease:A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.J Am Coll Cardiol.2016, 68(10), 1082-115.
Hoffman, M.K.; Goudar, S.S.; Kodkany, B.S.; Metgud, M.; Somannavar, M.; Okitawutshu, J.; Lokangaka, A.; Tshefu, A.; Bose, C.L.; Mwapule, A.; Mwenechanya, M.; Chomba, E.; Carlo, W.A.; Chicuy, J.; Figueroa, L.; Garces, A.; Krebs, N.F.; Jessani, S.; Zehra F.; Saleem, S.; Goldenberg, R.L.; Kurhe, K.; Das, P.; Patel, A.; Hibberd, P.L.; Achieng, E.; Nyongesa, P.; Esamai, F.; Liechty, E.A.; Goco, N.; Hemingway-Foday, J.; Moore, J.; Nolen, T.L.; McClure, E.M.; Koso-Thomas, M.; Miodovnik, M.; Silver, R.; Derman, R.J.ASPIRIN Study Group.Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Lancet.2020, 25, 395(10220), 285-293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-78-2
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00002430
InChI-Schlüssel BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2244
ChEBI CHEBI:15365
IUPAC-Name 2-Acetyloxybenzoesäure
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.3500g/mL
Flammpunkt 250°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Menge 50 g
Beilstein 10, 67
Merck Index 15, 841
Relative Dichte 1.35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g in 5mL alcohol,17mL chloroform,,and 10-15 mL ether,slightly soluble in anhydrous ether,decomposes in boiling water,alkali
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number158180025,158185000,158180500
ChargennummerA0465038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number158180025,158185000,158180500
ChargennummerA0449816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number158180025,158185000,158180500
ChargennummerA0459292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number158180025,158185000,158180500
ChargennummerA0400462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number158180025,158185000,158180500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >