Learn More
Melford Hematoxylin
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
226.00 CHF - 539.00 CHF
Spezifikation
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6-3H2O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018325
Unterlagen ansehen
Melford
H12000-25.0
25 g
226.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30018324
Unterlagen ansehen
Melford
H12000-100.0
100 g
539.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 517-28-2
  • Molecular Formula: C16H14O6 3H2O
  • Molecular Weight: 356.3
Spezifikation
Spezifikation
517-28-2
C16H14O6-3H2O
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Hematoxylin