Beschreibung
- pH-Elektrode mit S7-Kopf
- pH-Elektrode oder wartungsfreies Gel mit einem unzerbrechlichen Epoxidkörper
- Für das Messen von wässrigen Lösungen vor Ort
Spezifikation
S7 | |
Feld-pH | |
120 mm | |
0 °C bis 80 °C |
12 mm | |
Zur Messung von wässrigen Lösungen am Boden | |
0 bis 14 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen