Learn More
Edelstahlsphären, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
Aussehen | Spheres |
Summenformel | Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Menge | 100 Pc. |
Form | Kugeln, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edelstahlsphären, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur