Learn More
Mettler Toledo™ Pepsin-HCl-Reinigungslösung
Zum Entfernen von Proteinverunreinigungen von der Membran an pH-Elektroden. Mettler Toledo™ Pepsin-HCl-Reinigungslösung trägt zur Erhaltung der Elektrodenleistung bei und sollte nach der Messung und vor der Rekalibrierung verwendet werden. Behandlungsdauer: etwa 1 Stunde.
Marke:  Mettler Toledo™ 51350100
35.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10762712
  • 44.85 CHF / 250 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die pH-Elektrode ist der wesentliche Faktor bei pH-Messungen. Sie erfordert spezielle Pflege und Aufmerksamkeit. Bevor die Elektrode erneut kalibriert und für eine andere Messung verwendet werden kann, müssen Kontaminierungen entfernt werden.
Das Spülen mit entionisiertem Wasser ist nicht ausreichend, wenn eine Kontamination durch Proteine (und andere anorganische Komponenten) besteht. In einem solchen Fall wird Pepsin-HCl empfohlen.
  • Wird in einer praktischen Schraubverschlussflasche mit schlichtem Etikett geliefert.
  • SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
  • Behandlungsdauer: etwa 1 Stunde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transparent, farblos
Entfernung von Proteinkontamination und Kontamination durch andere anorganische Stoffe von der Membran und anderen Diaphragmen von pH-Elektroden
1
pH-Elektroden
Elektrodenreiniger
Pepsin/HCL
250 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Pepsin-HCl-Reinigungslösung > Größe: 250 ml