Learn More
Brand™ Kappe aus Naturkautschuk
Erleichtert die Rückgewinnung von Flüssigkeiten/Medien sowie das Pipettieren mit Pasteurpipetten und Tropfflaschen. Die BRAND™ Kappe aus Naturkautschuk passt auf verschiedenste Pipetten und ermöglicht eine genauere Dosierung.
Marke: Brand™ 124700
119.99 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettierhilfe für Pasteurpipetten aus Glas und Tropfflaschen
Spezifikation
Naturkautschuk | |
100/Packung | |
Pasteurpipetten |
Pasteurpipette/Tropfflasche gl | |
Kappe |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
70Stunden
11Minuten
13Sekunden
59Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %