Learn More
Eppendorf™ Pipettenkarussell 2
Tragen von bis zu sechs manuellen Eppendorf Einkanal- oder Mehrkanal-Pipetten.
Marke: Eppendorf™ 3116000015
185.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Tragen von bis zu sechs manuellen Eppendorf Einkanal- oder Mehrkanal-Pipetten.
- Drehbarer Ständer mit völlig neuer Bauweise für alle gegenwärtigen manuellen Pipetten
- Pipettenhalter sind austauschbar, keine Werkzeuge erforderlich
- Robuste Konstruktion hält Pipetten sicher und schützt sie
- Griff für einfachen Transport von einem Tisch zum anderen
- Bei Verwendung mit dem optionalen Pipettenhalter kann das Karussell die Multipette tragen
Spezifikation
Manuelle einzel- oder mehrkanalige Eppendorf-Pipetten (6) | |
6 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%