Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit Glasschaft
Universal-pH-Messgerät mit Standardglas und S7-Anschluss. Fisherbrand™ Glaskörper pH-Elektrode, S7 verwendet einen KCl4 M + AgCl-Elektrolyt.
Marke:  Fisherbrand™ 277B504-160-S7
Artikelnummer. 11786338
  • 74.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allgemeine Anwendungen
  • Glasschaft
  • pH-Bereich: 0 – 14
  • Elektrolyte: KCl 4M + AgCl
  • Steckverbinder: S7
Spezifikation
Spezifikation
S7
160 mm
0 °C bis 80 °C
12 mm
0 bis 14
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit Glasschaft > Stecker: S7