Learn More
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden
pH-Elektroden für kleine Probenvolumen oder für Messungen in kleinen Behältern.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344163
773.22 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
- Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Fläschchen
- Mikrotiterplatten
- Teströhrchen
- Serum und Magensaft
- Mikrobiologische Proben
- Lackierung
- Gel
- Seife
- Shampoo
- Kosmetika
Elektrodenspezifikationen
- InLab Micro: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Micro Pro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Ultra-Micro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Semi-Micro: Keramikdiaphragma; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
- InLab Semi-Micro-L: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Flex-Micro: poröse PTFE-Verbindung; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
Zubehör und Pflege
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
3mol KCl | |
Kabel erforderlich, mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
InLab™ Micro Pro-ISM | |
< 20 s | |
32 bis 212 °F | |
5,12 in. | |
0.19 Zoll |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Messung des pH-Werts in den kleinsten im Labor verwendeten Gefäßen | |
ISM Temperature Probe | |
U-Glas | |
NTC 30 Kiloohm | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 100 °C | |
130 mm | |
5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden > InLab Micro Pro-ISM; pH-Bereich: 0 bis 14; Referenzelektrolyt: 3 mol/l KCl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur