Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Duft-Lufterfrischer Melodie – Nachfüllpackung
Nachfüllkassetten für Lufterfrischungssystem, würziger Blumenduft, neutralisiert unangenehme Gerüche und unterstreicht den hygienischen Eindruck in jeder Waschraumumgebung. Kombinierbar mit 6971.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 6135
76.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10155987
  • 168.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Nachfüllkassetten für Lufterfrischungssystem, würziger Blumenduft, neutralisiert unangenehme Gerüche
  • Der Duft unterstreicht den hygienischen Eindruck und erhöht den Komfort
  • Ideal geeignet für den RIPPLE oder Aqua Spender für Lufterfrischungssystem
  • Kombinierbar mit 6971
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frischluftnachfüller
310 mL
310 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Duft-Lufterfrischer Melodie – Nachfüllpackung > Beschreibung: 310 ml