Learn More
Jenway™ Jenway™ pH-Temperatur-Elektroden
Jenway™ pH-Temperaturelektroden eignen sich für den Einsatz mit den Jenway™ pH-Messgeräten – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 und 4330.
Marke: Jenway™ 99960-35
98.12 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In Verbindung mit Jenway™-pH-Messgeräten – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 und 4330.
- Kombinationsfähig
- Wieder auffüllbar
- Referenztyp: AgCl
- Isotherm: 0±20 mV
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
12 mm | |
Kombination | |
120 mm | |
0 bis 14 |
Mit Kolbenende | |
12 Durchmesser x 120 mm | |
Allgemeine pH-Messung für genaue Qualitätskontrolle und Forschungsarbeit | |
Glas | |
0 °C bis 80 °C |