Learn More
Lötflußmittel, flüssig, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15412387
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lötflußmittel, flüssig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412387
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15412387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045581.AP
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Allzweck-Flussmittel für allgemeines Löten
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soldering flux
Dichte 1.26 g/mL
MDL-Nummer MFCD01868519
UN-Nummer UN1840
Menge 500 mL
Form Flüssig
Name des Produkts
Lötflußmittel, flüssig, Thermo Scientific Chemicals >