Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
65.00 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Natural
Beschreibung Rolled rim glass vials with snap-on lid
Farbe Clear
Material Glasflasche
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10598141
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400211
3 ml 30 mm 19 mm
65.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11925766
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400215
5 ml 40 mm 19 mm N/A N/A N/A
10644141
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400225
10 ml 45 mm 23 mm
69.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10252801
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400220
10 ml 50 mm 21 mm
69.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10202901
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400235
15 ml 52 mm 24 mm
81.37 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10252991
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400240
20 ml 55 mm 27 mm
86.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10438312
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400250
20 ml 71 mm 25 mm
90.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10418312
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400230
25 ml 50 mm 30 mm
121.00 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10364641
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400260
30 mL 76 mm 28 mm
98.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10588911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400270
40 mL 81 mm 30 mm
97.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10598911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Resch Glas™
9400290
100 mL 146 mm 34 mm
142.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.
Volumen: 10mL
Verschluss: 2
φ/H: 21/50mm
Spezifikation
Spezifikation
Natural
Clear
Unsteril
Polyethylene
Polyethylen
Fläschchen mit Rollrand
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Glasflasche
A variety of laboratory applications
Rolled Rim
Schnappdeckel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand