Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke: Resch Glas™ 9400211
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Soda-lime glass
- PE snap-on lid
- Non-sterile
Spezifikation
Natural | |
0.7 in. | |
19 mm | |
Unsteril | |
A variety of laboratory applications | |
Polyethylene | |
0.1 oz. | |
Schnappdeckel | |
Fläschchen mit Rollrand |
Rolled rim glass vials with snap-on lid | |
Clear | |
Glasflasche | |
3 ml | |
1.2 Zoll | |
Rolled Rim | |
Polyethylen | |
30 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Außendurchmesser:19 mm; Abmessungen:30mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur