Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke:  Resch Glas™ 9400235
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10202901
  • 81.37 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.
Volumen: 15mL
Verschluss: 2
φ/H: 24/52mm
Spezifikation
Spezifikation
Natural
0.9 in.
24 mm
Unsteril
A variety of laboratory applications
Polyethylene
0,5 oz.
Schnappdeckel
200/Packung
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Transparent
Glas
15 ml
2.1 in.
Rolled Rim
Polyethylen
52 mm
Rolled Rim Vial
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Fassungsvermögen:Gehäuse 15mL