Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke: Resch Glas™ 9400220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.Volumen: 10mL
Verschluss: 2
φ/H: 21/50mm
Spezifikation
Natural | |
0.8 in. | |
21 mm | |
Unsteril | |
A variety of laboratory applications | |
Polyethylene | |
0.3 oz. | |
Schnappdeckel | |
200/Packung |
Rolled rim glass vials with snap-on lid | |
Transparent | |
Glas | |
10 ml | |
2 in. | |
Rolled Rim | |
Polyethylen | |
50 mm | |
Rolled Rim Vial |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Fassungsvermögen:10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur