Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke:  Resch Glas™ 9400230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10418312
  • 121.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.
Volumen: 25mL
Verschluss: 3
φ/H: 30/50mm
Spezifikation
Spezifikation
Natural
1.2 in.
30 mm
Non-sterile
A variety of laboratory applications
Polyethylene
0.8 oz.
Schnappdeckel
250/Packung
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Transparent
Glas
25 ml
2 in.
Rolled Rim
Polyethylen
50 mm
Rolled Rim Vial
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Fassungsvermögen:25 ml