Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke:  Resch Glas™ 9400225
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10644141
  • 69.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.
Volumen: 10mL
Verschluss: 1
φ/H: 23/45mm
Spezifikation
Spezifikation
Natural
0.9 in.
23 mm
Unsteril
A variety of laboratory applications
Polyethylene
0.3 oz.
Schnappdeckel
Fläschchen mit Rollrand
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Clear
Glas
10 ml
1.8 in.
Rolled Rim
Polyethylen
45 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Außendurchmesser:23mm; Abmessungen:45mm