Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke: Resch Glas™ 9400250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.Volumen: 20mL
Verschluss: 2
φ/H: 25/70mm
Spezifikation
Natural | |
1 in. | |
25 mm | |
Unsteril | |
A variety of laboratory applications | |
Polyethylene | |
0.7 oz. | |
Snap Cap | |
Fläschchen mit Rollrand |
Rolled rim glass vials with snap-on lid | |
Clear | |
Soda Lime Glass | |
20 ml | |
2,8 in. | |
Rolled Rim | |
Polyethylen | |
71 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Außendurchmesser:25mm; Kapazität:Gehäuse 20mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur