Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke:  Resch Glas™ 9400290
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10598911
  • 142.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Spezifikation
Spezifikation
Natural
1.3 in.
34 mm
Unsteril
A variety of laboratory applications
Polyethylene
3,4 oz.
Snap Cap
Fläschchen mit Rollrand
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Clear
Soda Lime Glass
100 mL
5.7 in.
Rolled Rim
Polyethylen
146 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Außendurchmesser:34mm; Kapazität:100 ml