Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke: Resch Glas™ 9400260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.Volumen: 30mL
Verschluss: 2
φ/H: 28/75mm
Spezifikation
Natural | |
1.1 in. | |
28 mm | |
Non-sterile | |
A variety of laboratory applications | |
Polyethylene | |
1 oz. | |
Snap Cap | |
Fläschchen mit Rollrand |
Rolled rim glass vials with snap-on lid | |
Clear | |
Soda Lime Glass | |
30 mL | |
3 in. | |
Rolled Rim | |
Polyethylene | |
76 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Außendurchmesser:28mm; Kapazität:Gehäuse 30mL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction