Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml
In acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben verfügbar.
Marke: Fisherbrand™ 509-GRD-O-PFB
5.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 1,5 ml
- Hochtransparentes Polypropylen
- Graduierung mit 0,1 und 0,25 ml-Markierungen
- Widerstandsfähig bis zu 30.000 x g
- Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich
- Beschriftungsfeld auf der Außenseite der Röhrchen
- Hochpolierter Innenraum für maximale Probenrückgewinnung
- Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
- Für alle Standardrotoren geeignet
- Nicht-pyrogenisch
- Bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Schnappverschluss, flach | |
Autoklavierbar | |
Orange | |
Polypropylen | |
Etikettbereich | |
Ja | |
30000xG |
RNase-/DNase-frei | |
1.5 ml | |
40,6mm | |
Nadeleinstichstelle | |
Unsteril | |
Flacher Schnappverschluss | |
10,8mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen