Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml
GREENER_CHOICE
In acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben verfügbar.
Marke:  Fisherbrand™ 509-GRD-Y-PFB
6.18 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12370343
  • 6.50 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 1.5 ml
  • Hochtransparentes Polypropylen
  • Graduiert in 0.1 und 0.25 ml-Markierungen
  • Halten Kräften von bis zu 30,000 x g stand
  • Einfach zu öffnende Kappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Markierungsfeld
  • Beschriftungsfeld auf der Außenseite des Röhrchens
  • Im Inneren für maximale Probenrückgewinnung hochpoliert
  • Temperaturbereich von -80° bis +121 °C
  • Passend für alle Standardrotoren
  • Nicht-pyrogen
  • Autoklavierbar bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
Gelb
Polypropylen
Etikettbereich
Ja
30000 x g
RNase-/DNase-frei
1,5 ml
40,6 mm
Nadeleinstichstelle
Unsteril
Flacher Schnappverschluss
10,8 mm
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24222
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml > Gelb; 1,5 ml; AD x L: 10,8 x 40,6mm