Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml
In acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben verfügbar.
6.85 CHF - 27.85 CHF
Spezifikation
Art der Kappe | Schnappverschluss, flach |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
Länge (metrisch) | 40.6 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12330343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-R-PFB |
Rot |
6.85 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15537741
|
Fisherbrand™
05408129 |
Naturfarben |
27.85 CHF
500 Packungen |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12370343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-Y-PFB |
Gelb |
6.85 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12300343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-O-PFB |
Orange |
6.85 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12350343
![]() |
Fisherbrand™
509-GRD-V-PFB |
Lavendel |
13.20 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 1,5 ml
- Hochtransparentes Polypropylen
- Graduierung mit 0,1 und 0,25 ml-Markierungen
- Widerstandsfähig bis zu 30.000 x g
- Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich
- Beschriftungsfeld auf der Außenseite der Röhrchen
- Hochpolierter Innenraum für maximale Probenrückgewinnung
- Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
- Für alle Standardrotoren geeignet
- Nicht-pyrogenisch
- Bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Schnappverschluss, flach | |
Autoklavierbar | |
40.6 mm | |
Nadeleinstichstelle | |
Ja | |
30000 xg |
RNase-/DNase-frei | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Etikettbereich | |
Flacher Schnappverschluss | |
10.8 mm |