Learn More
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids
Fits most common rotors, and withstands 20,000 x g
Marke:  BRAND™ 780420
55.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30058499
  • 56.60 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Made from virgin polypropylene
  • Uniform wall thickness for consistent performance
  • Tight, leak-free seal that opens easily, even with gloves
  • A variety of colors for easy sample identification
  • MTS15 is sterile, Rnase-, DNase-, and DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Clear
Centrifugation or room temperature storage
41 mm
Bag
Yes
Attached Cap
Konisch
0.1 mL
1.5 mL
Polypropylen
Mikrozentrifuge
500/Cs
Unsteril
0,05 oz.
1.6 in.
20,000 x g
11 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog Number780420
Chargennummer23217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number780420
Name des Produkts
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids > Color: Clear; Sterility: Non-sterile