Learn More
Techne™ 96-Well-Probenkonzentrator
Schnelles Konzentrieren mehrerer Proben gleichzeitig in einem Block.
Marke: Techne™ 36620-41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die variable Nadelposition eignet sich für verschiedene Dri-Block™ Einsätze
- Nadeln, Block und Blockheizung separat erhältlich
Spezifikation
25 °C° bis 200 °C° | |
295 x 240 x 530 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Techne™ 96-Well-Probenkonzentrator >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur