Learn More
Paragon Scientific Flow Cup Viskositätsstandards
Diese Standards sind speziell für den Einsatz in DIN-, Ford-, ISO-, Shell- und Zahn-Durchflussbechern konzipiert. Zertifiziert bei 20 °C und 25 °C; jeder Wert wird gemäß ASTM D2162 für die Viskositätsmessung und ASTM D1480 für die Dichtemessung geprüft und nach den internationalen Normen BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifiziert.
Marke:  Paragon Scientific C60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16060172
  • 90.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Hergestellt gemäß ASTM D2162, der primären Methode für Viskosität
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
158.2 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C
Name des Produkts
Paragon Scientific Flow Cup Viskositätsstandards > 135.9 mPa.s
Nennwerte angegeben