Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™
Die praktischen, durchstechbaren Schnappverschlüsse lassen sich mit einer Hand verschließen
Marke: Fisherbrand™ L-510-GRD-M-FIS
10.88 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Praktische, durchstechbare Verschlussdeckel rasten im Einhandbetrieb ein
- Polypropylen-Röhrchen mit flachen Oberteilen
- Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung
- Mit Graduierungsmarkierungen für die Volumenschätzung
- RNAse- und DNAse-frei
Zentrifugen, bei denen eine übermäßige Hitze entsteht, können dieses Röhrchen beschädigen.
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Autoklavierbar | |
Divers | |
Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung | |
Schnappverschluss | |
0,1 ml |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Beutel | |
26000 xg |