Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml, natur; 1,5 ml; AD x L: 10,8 x 40,6mm
GREENER_CHOICE
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Marke:  Fisherbrand™ 509-GRD-PFB
13.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11926955
  • 33.75 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 1,5 ml
  • Hochtransparentes Polypropylen
  • Graduierung mit 0,1 und 0,25 ml-Markierungen
  • Widerstandsfähig bis zu 30.000 × g
  • Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsfeld auf der Außenseite der Röhrchen
  • Hochpolierter Innenraum für maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren geeignet
  • Nicht-pyrogenisch
  • Bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
In acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben verfügbar.
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (DE)
      • Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (FR)
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation Zertifikate
        Aktionen
        Aktionen
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml, natur; 1,5 ml; AD x L: 10,8 x 40,6mm > Natur; 1,5 ml; AD x L: 10,8 x 40,6mm