Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Die Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
Marke:  Hirschmann™ 9600105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762293
  • 137.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Mit Ringmarkierung
  • Konformitätszertifiziert
  • Hergestellt aus strapazierfähigem DURAN™-Glas
  • Gemäß ISO 7550, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
0.3 %
Glas
1 bis 5 μl
Ja
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Ringmarkierung
Kapillarpipette
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten > Fassungsvermögen:1 bis 5 μl