Learn More
Heidolph Instruments Findenser™ Wasser Kondensator
GREENER_CHOICE
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
Marke:  Heidolph Instruments 505-81710-00
388.55 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24235" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16429553
  • 409.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Findenser™ besteht aus einer Glassäule und einer gerippten Aluminiumgehäusehülle. Eine kleine Menge eingekapselter Thermoflüssigkeit, die sich zwischen der Glassäule und der Aluminiumhülle befindet, überträgt die Wärme vom Glas auf die gerippte Aluminiumhülle. Die dabei entstehende Wärme wird dann über die innovative Struktur der Aluminiumlamellen nach außen abgeleitet. Bei der Verwendung in Laborabzugshauben bietet der Findenser™ eine Kühlleistung, die den wassergekühlten Systemen in keiner Weise unterlegen ist.
  • Für Synthesen unter Rückfluss
  • Die große Oberfläche der Aluminiumlamellen garantiert eine hervorragende Wärmeübertragung
  • Zur Verwendung mit Lösungsmittelvolumina von bis zu 1 l
  • Kann mit Standard-Laborklammern oder mit dem Findenser™ Befestigungskit (separat erhältlich) befestigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kondenswasser
Kondensator
Laborartikel aus Glas
NS 29/24
400 mm
Glas, Aluminium
15,7 in.
Konus/Buchse
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.
    Aktionscode: 24235
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    13
    Stunden
    9
    Minuten
    15
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Findenser™ Wasser Kondensator > Findenser Standard-Wasserkondensator B29; zur Verwendung mit (Anwendung): Kondenswasser; Verbindungsart: Konus/Buchse; Länge (metrisch): 400 mm; Material: Glas, Aluminium; konische Standardverbindung: NS 29/24