Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini Wasser Kondensator
This high performance condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
Marke: Heidolph™ 505-81800-00
368.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Der Findenser™ besteht aus einer Glassäule und einer gerippten Aluminiumgehäusehülle. Eine kleine Menge eingekapselter Thermoflüssigkeit, die sich zwischen der Glassäule und der Aluminiumhülle befindet, überträgt die Wärme vom Glas auf die gerippte Aluminiumhülle. Die dabei entstehende Wärme wird dann über die innovative Struktur der Aluminiumlamellen nach außen abgeleitet. Bei der Verwendung in Laborabzugshauben bietet der Findenser™ eine Kühlleistung, die den wassergekühlten Systemen in keiner Weise unterlegen ist.
- Für Synthesen unter Rückfluss
- Die große Oberfläche der Aluminiumlamellen garantiert eine hervorragende Wärmeübertragung
- Zur Verwendung mit Lösungsmittelvolumina von bis zu 125 ml
- Kann mit Standard-Laborklammern oder mit dem Findenser™ Befestigungskit (separat erhältlich) befestigt werden
Spezifikation
Kondenswasser | |
Glas, Aluminium | |
10,8 in. | |
Konus/Buchse |
275 mm | |
Laborartikel aus Glas | |
NS 24/24 |