Learn More
DISTILLATION APPARATUS
Zum Trennen und/oder Reinigen von Komponenten eines flüssigen Gemisches.
Marke: Quickfit DA1/22
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Liebig Kondensator, Destillieraufsatz und Anschlussadapter in einem Stück
- Winkel und Position vordefiniert
- Einfache Einrichtung mit weniger Klammern
- Weniger Schmierkontamination
- Kein Entweichen von Luft unter Vakuum
- Keine Flüssigkeitsansammlung an den Gelenken
Spezifikation
Effektive Kondensatorlänge. ca.: 155 mm | |
Destillationsapparatur | |
Borosilikatglas | |
Konusgröße: 19/26; Buchsengröße: 14/23 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DISTILLATION APPARATUS > Konusgröße: 19/26; effektive Länge des Kondensators: 155 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur