Learn More
WTW™ Conductivity probe TetraCon™ 925-P K=0.75
Universelle digitale Leitfähigkeitsmessung in wässrigen Proben. Zur Verwendung mit MPP IDS oder zum Anschluss an das Kabel AS/IDS-x.
Marke: WTW™ 301716
603.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
WTW fertigt seit Jahrzehnten Leitfähigkeitsmesszellen von höchster Qualität. Diese sind auch die Grundlage für die Leitfähigkeitsmesszellen des IDS. Zu den Vorteilen der IDS-Technologie gehört die automatische Übertragung der Zellkonstante und damit der Ausschluss von Fehleingaben.
Es gibt zwei Modelle, die den gesamten Leitfähigkeitsbereich abdecken:
Die vier Elektrodenmesszellen TetraCon™ 925 für mittlere und hohe Leitfähigkeit, für Reinwasser und für geringe Leitfähigkeit sowie die zwei Elektrodenmesszellen LR 925/01 einschließlich Durchflussbehälter. Die bewährten IDS-Leitfähigkeitsmesszellen von WTW sind jetzt als nachhaltige Steckerkopfversionen erhältlich.
Der universelle Steckkopf passt in den Sensor, da störende Kabel für die drahtlose Funktionalität nicht mehr erforderlich sind. Außerdem kann es an AS/IDS-x Kabel mit einer Länge von bis zu 100 m angeschlossen werden. Mit dieser neuen Technologie erweitert WTW das Anwendungsspektrum und den Messkomfort seiner digitalen Leitfähigkeitsmesssysteme deutlich.
- Bewährte Elektrodentechnologie
- Automatische Übertragung von Zellkonstante und Temperaturkompensation
- Großer Anwendungsbereich – 1 μS/cm bis 2.000 mS/cm
- 4-Elektroden-IDS Leitfähigkeitszelle mit Graphitelektroden, Epoxidschaft, Zellkonstante 0,475 cm–1, wasserdicht bis 10 bar (IP 68)
Spezifikation
TetraCon 925-P | |
MPP IDS oder zum Anschluss an das Kabel AS/IDS-x | |
Leitfähigkeitselektrode | |
Graphitmesszelle mit vier Elektroden, Steckkopf für AS/IDS-x Kabel, MPP 930 oder drahtlose Module IDS WLM-S. (Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.) |