Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Antrieb mit Pumpenkopf
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
Marke: Watson-Marlow Pumps 010.6111.R00
Beschreibung
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
- Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
- 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
- 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
- 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
- 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
Spezifikation
Analog | |
IP31 | |
30 psi | |
120F | |
90/264 V |
LED | |
0.003 to 54 mL/min. | |
10 rpm | |
102R |