Learn More
Labconco™ Deckel für FreeZone™ Gefriertrockner
Ersatzdeckel für FreeZone™ Gefriertrockner-Sammelkammern.
Marke: Labconco™ 7207500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Edelstahl, 10 in.- Der Deckel aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 10,12 in. mit einer Durchmesserbohrung von 3 in.
- Optionaler Kollektordeckel für FreeZone™ 2,5 l-Gefriertrockner
- Für die Verwendung mit Lösungsmitteln, die Acryl angreifen, wie z. B. Acetonitril
- Mit Neoprendichtung
Spezifikation
Chamber Lid | |
FreeZone™ 2,5 l-Gefriertrockner | |
10,12 in. | |
3.18 cm | |
26.37 cm | |
3 lb. |
Edelstahl | |
Neoprendichtung | |
1.25 in. | |
10.38 in. | |
5 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Deckel für FreeZone™ Gefriertrockner > Edelstahl; Durchmesser 10,1 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur