Learn More
Heidolph™ Findenser™ Wasser Kondensator
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
409.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kondenswasser |
---|---|
Länge (metrisch) | 400 mm |
Typ | Kondensator |
Material | Glas, Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborartikel aus Glas |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17392730
|
Heidolph™
505-81720-00 |
NS 19/19 |
409.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16622702
|
Heidolph™
505-81700-00 |
NS 24/24 |
409.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16429553
![]() |
Heidolph™
505-81710-00 |
NS 29/24 |
409.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der Hochleistungskühler Findenser™ ist in dieser Größe (400 mm) geeignet für Synthesen unter Rückfluss mit Lösungsmittel-Volumina bis zu 1 Liter
- Kann mit Standard-Laborklemmen befestigt werden oder mit dem Findenser™ Befestigungs-Set (separat erhältlich)
- Mit dem Findenser™ können Sie beim Refluxieren ab jetzt Wasser, Platz und Kosten sparen
Spezifikation
Kondenswasser | |
Kondensator | |
Laborartikel aus Glas | |
Konus/Buchse |
400 mm | |
Glas, Aluminium | |
15,7 in. |